(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944697-1G OR944697-5G
APOSOR944697-1GEA 0 EUR
APOSOR944697-1G APOSOR944697-5G
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol 95%
(4-Methoxy-3-nitrophenyl)methanol
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683526
Núm. CAS: 41870-24-0