2-Cloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 111 EUR
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Cloropiridina
2-Cloropiridina
Formula: C₅H₄ClN
MW: 113.55 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C
Pto. de fusión: -46
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006228
Núm. CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN: 2822
ADR: 6.1 II