2-Piridinatiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina-2-tiol
OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 78.3 EUR
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Piridinatiol
2-Piridinatiol
Formula: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Pto. de fusión: 127…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006285
Núm. CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9