2-Chloroethyl benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944810-25G OR944810-5G
APOSOR944810-25GEA 0 EUR
APOSOR944810-25G APOSOR944810-5G
2-Chloroethyl benzoate 95%
2-Chloroethyl benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045290
Núm. CAS: 939-55-9