5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR944886-1G OR944886-5G
APOSOR944886-1GEA 292 EUR
APOSOR944886-1G APOSOR944886-5G
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12197728
Núm. CAS: 27613-36-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III