4-Nitro-2-picoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9449-1G
OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA
46.6
EUR
APOSOR9449-1G
APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 42…44 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03095077 Núm. CAS: 13508-96-8 |