4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944926-1G OR944926-5G
APOSOR944926-1GEA 120 EUR
APOSOR944926-1G APOSOR944926-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Formula: C₁₀H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01443685
Núm. CAS: 105130-26-5