4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR944950-1G OR944950-5G
APOSOR944950-1GEA 168 EUR
APOSOR944950-1G APOSOR944950-5G
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine 95%
4-Chloro-2-methyl-6-propylpyrimidine
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07365353
Núm. CAS: 89967-20-4