4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone, 3'-Methyl-4'-methoxyacetophenone
OR944970-5G
APOSOR944970-5GEA 132 EUR
APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01673307
Núm. CAS: 10024-90-5