4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-1H-indazol-4-amine
OR945030-100MG OR945030-250MG OR945030-1G
APOSOR945030-100MGEA 36.4 EUR
APOSOR945030-100MG APOSOR945030-250MG APOSOR945030-1G
4-Amino-6-chloro-1H-indazole 95+%
4-Amino-6-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781370
Núm. CAS: 885519-32-4