Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945105-1G OR945105-5G
APOSOR945105-1GEA 168 EUR
APOSOR945105-1G APOSOR945105-5G
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053762
Núm. CAS: 1504-72-9