3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR945249-1G OR945249-250MG
APOSOR945249-1GEA 440 EUR
APOSOR945249-1G APOSOR945249-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865108
Núm. CAS: 90563-93-2