2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(Hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR9454-5G OR9454-1G OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA 26.1 EUR
APOSOR9454-5G APOSOR9454-1G APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258966
Núm. CAS: 87199-14-2