1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Naphthalen-2-yl)ethanamine
OR945511-1G
APOSOR945511-1GEA 60.9 EUR
APOSOR945511-1G
1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
1-(2-Naphthyl)ethanamine
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014321
Núm. CAS: 1201-74-7