Tioacetato de S-butilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: S-n-Butylthioacetate
OR945643-5G
APOSOR945643-5GEA 227 EUR
APOSOR945643-5G
Tioacetato de S-butilo 95%
Tioacetato de S-butilo
Formula: C₆H₁₂OS
MW: 132,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039956
Núm. CAS: 928-47-2