4-terc-Butil-1-bromobenceno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-terc-butilbenceno
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 36.4 EUR
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-terc-Butil-1-bromobenceno, grado técnico
4-terc-Butil-1-bromobenceno
Formula: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Pto. Ebullición: 228…232 °C
Pto. de fusión: 13…16 °C
Densidad: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000108
Núm. CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2