Ácido 5-metil-2-tenoico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
OR9459-100G OR9459-25G OR9459-5G
APOSOR9459-100GEA 110 EUR
APOSOR9459-100G APOSOR9459-25G APOSOR9459-5G
Ácido 5-metil-2-tenoico
Ácido 5-metil-2-tenoico
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. de fusión: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005439
Núm. CAS: 1918-79-2