3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR945944-1G OR945944-250MG OR945944-500MG
APOSOR945944-1GEA 877 EUR
APOSOR945944-1G APOSOR945944-250MG APOSOR945944-500MG
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
3-Methyl-3-aminomethylazetidine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264501
Núm. CAS: 96308-73-5