4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9462-25MG
APOSOR9462-25MGEA 31.9 EUR
APOSOR9462-25MG
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 96%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Pto. de fusión: 104…109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235084
Núm. CAS: 913835-27-5