4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946357-10G OR946357-1G OR946357-5G
APOSOR946357-10GEA 754 EUR
APOSOR946357-10G APOSOR946357-1G APOSOR946357-5G
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11208365
Núm. CAS: 220875-88-7