1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946386-1G
OR946386-5G
APOSOR946386-1GEA
290
EUR
APOSOR946386-1G
APOSOR946386-5G
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04989720 Núm. CAS: 43094-86-6 |