3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946459-1G OR946459-5G
APOSOR946459-1GEA 155 EUR
APOSOR946459-1G APOSOR946459-5G
3-Cyano-N-methylbenzamide 98%
3-Cyano-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09939344
Núm. CAS: 363186-09-8