Ácido 5-bromo-2-metoxi-nicotinico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9465-5G OR9465-1G OR9465-25G
APOSOR9465-5GEA 24.8 EUR
APOSOR9465-5G APOSOR9465-1G APOSOR9465-25G
Ácido 5-bromo-2-metoxi-nicotinico 98%
Ácido 5-bromo-2-metoxi-nicotinico
Formula: C₇H₆BrNO₃
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656771
Núm. CAS: 54916-66-4