Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR946530-1G OR946530-500MG OR946530-5G
APOSOR946530-1GEA 336 EUR
APOSOR946530-1G APOSOR946530-500MG APOSOR946530-5G
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126097
Núm. CAS: 425675-94-1