1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946666-1G OR946666-250MG
APOSOR946666-1GEA 98.6 EUR
APOSOR946666-1G APOSOR946666-250MG
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₇H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845713
Núm. CAS: 97421-13-1