4-Metil-1-naftonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946849-1G OR946849-5G
APOSOR946849-1GEA 36.4 EUR
APOSOR946849-1G APOSOR946849-5G
4-Metil-1-naftonitrilo 95%
4-Metil-1-naftonitrilo
Formula: C₁₂H₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079742
Núm. CAS: 36062-93-8