5-Acetamidonicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9469-1G OR9469-250MG OR9469-5G
APOSOR9469-1GEA 154 EUR
APOSOR9469-1G APOSOR9469-250MG APOSOR9469-5G
5-Acetamidonicotinic acid 98%
5-Acetamidonicotinic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
Pto. de fusión: 292…294 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115723
Núm. CAS: 82817-65-0