4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 125 EUR
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BClNO₃
MW: 241,4800 g/mol
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235077
Núm. CAS: 874460-03-4