2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947332-1G OR947332-5G
APOSOR947332-1GEA 89.9 EUR
APOSOR947332-1G APOSOR947332-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261935
Núm. CAS: 39900-63-5