(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Oxoindolin-3-yl)acetic acid
OR947497-1G
APOSOR947497-1GEA 143 EUR
APOSOR947497-1G
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid 95%
(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09035909
Núm. CAS: 2971-31-5