6-Nitroindazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-NINA, 6-Nitro-1H-indazol
OR9475-25G
APOSOR9475-25GEA 24.8 EUR
APOSOR9475-25G
6-Nitroindazol
6-Nitroindazol
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005695
Núm. CAS: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9