1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947550-1G OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA 0 EUR
APOSOR947550-1G APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₃H₄BrN₃
MW: 161,990 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26142695
Núm. CAS: 1823380-61-5