Glycidyl methyl ether 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947696-25G OR947696-5G OR947696-1G
APOSOR947696-25GEA 0 EUR
APOSOR947696-25G APOSOR947696-5G APOSOR947696-1G
Glycidyl methyl ether 90%
Glycidyl methyl ether
Formula: C₄H₈O₂
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005140
Núm. CAS: 930-37-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III