2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,6-Dichloropicolinonitrile
OR947771-1G OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA 77 EUR
APOSOR947771-1G APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Formula: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00546824
Núm. CAS: 1702-18-7