FA-Gly-OH 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947916-1G OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA 190 EUR
APOSOR947916-1G APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080918
Núm. CAS: 124882-74-2