3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
OR947992-1G OR947992-250MG
APOSOR947992-1GEA 87 EUR
APOSOR947992-1G APOSOR947992-250MG
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Formula: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111016
Núm. CAS: 69879-30-7