8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948118-1G OR948118-250MG
APOSOR948118-1GEA 238 EUR
APOSOR948118-1G APOSOR948118-250MG
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
8-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00471460
Núm. CAS: 89781-52-2