3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
OR948176-100G
APOSOR948176-100GEA 63.8 EUR
APOSOR948176-100G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClO₂Si
MW: 182,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053912
Núm. CAS: 18171-19-2