2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR948230-5G
APOSOR948230-5GEA 121 EUR
APOSOR948230-5G
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13185454
Núm. CAS: 550347-54-1