tert-Butoxytrimethylsilane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948280-1G OR948280-250MG
APOSOR948280-1GEA 647 EUR
APOSOR948280-1G APOSOR948280-250MG
tert-Butoxytrimethylsilane 95%
tert-Butoxytrimethylsilane
Formula: C₇H₁₈OSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054893
Núm. CAS: 13058-24-7