Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 87 EUR
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Pto. Ebullición: 253 °C
Densidad: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041255
Núm. CAS: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II