4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948386-1G OR948386-250MG
APOSOR948386-1GEA 0 EUR
APOSOR948386-1G APOSOR948386-250MG
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile 95%
4-Methyl-2-thiazolecarbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276856
Núm. CAS: 100516-98-1