6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948657-25G OR948657-5G
APOSOR948657-25GEA 0 EUR
APOSOR948657-25G APOSOR948657-5G
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane ≥98%
6,6-Dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
Formula: C₇H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176114
Núm. CAS: 943516-54-9