1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948690-1G
APOSOR948690-1GEA 306 EUR
APOSOR948690-1G
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13248693
Núm. CAS: 304693-70-7