Ácido 3-cloro-5-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9487-1G
OR9487-25G
OR9487-5G
OR9487-250MG
APOSOR9487-1GEA
43.7
EUR
APOSOR9487-1G
APOSOR9487-25G
APOSOR9487-5G
APOSOR9487-250MG
Ácido 3-cloro-5-metoxifenilborónico
Ácido 3-cloro-5-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₈BClO₃ Pto. de fusión: 185…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095046 Núm. CAS: 915201-07-9 |