5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylpyridine-3-boronic acid
OR9489-1G OR9489-5G OR9489-10G
APOSOR9489-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9489-1G APOSOR9489-5G APOSOR9489-10G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03428528
Núm. CAS: 173999-18-3