3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9490-1G OR9490-250MG
APOSOR9490-1GEA 716 EUR
APOSOR9490-1G APOSOR9490-250MG
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Nitroethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258757
Núm. CAS: 957034-42-3