2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
OR9492-1G OR9492-5G OR9492-25G
APOSOR9492-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9492-1G APOSOR9492-5G APOSOR9492-25G
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
2-Chloro-5-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₃
MW: 184,3847 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656269
Núm. CAS: 1150114-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III