2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-hydroxymethylphenylboronic acid
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
MW: 186,4000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656270
Núm. CAS: 1003042-59-8