1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9494-1G OR9494-250MG
APOSOR9494-1GEA 39.3 EUR
APOSOR9494-1G APOSOR9494-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylsulphonylethanone
Formula: C₉H₉ClO₃S
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202209
Núm. CAS: 24437-48-7